Tisk…
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471676-1G OR471676-5G
APOSOR471676-1GEA 3940 CZK
APOSOR471676-1G APOSOR471676-5G
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
(2-Piperidinophenyl)methanol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864821
CAS číslo: 87066-94-2