Tisk…
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Chloromethyl)-2-cyanopyridine
OR471675-5G
APOSOR471675-5GEA 3970 CZK
APOSOR471675-5G
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991809
CAS číslo: 135450-23-6