Tisk…
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471672-1G OR471672-5G
APOSOR471672-1GEA 4800 CZK
APOSOR471672-1G APOSOR471672-5G
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025923
CAS číslo: 50765-11-2