Tisk…
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxypyridine, (6-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR471668-5G
APOSOR471668-5GEA 2360 CZK
APOSOR471668-5G
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202826
CAS číslo: 58584-63-7