Tisk…
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471667-1G OR471667-25G OR471667-5G
APOSOR471667-1GEA 1130 CZK
APOSOR471667-1G APOSOR471667-25G APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Bod tání: 152…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672527
CAS číslo: 146727-62-0