Tisk…
5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471663-1G OR471663-5G
APOSOR471663-1GEA 0 CZK
APOSOR471663-1G APOSOR471663-5G
5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
5,6-Dichloropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835219
CAS číslo: 110860-92-9