Tisk…
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
OR471661-10G OR471661-1G OR471661-5G
APOSOR471661-10GEA 41330 CZK
APOSOR471661-10G APOSOR471661-1G APOSOR471661-5G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole 97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Vzorec: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005795
CAS číslo: 2941-72-2