6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471658-1G
OR471658-5G
APOSOR471658-1GEA
1870
CZK
APOSOR471658-1G
APOSOR471658-5G
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203633 CAS číslo: 209920-43-4 |