Tisk…
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471655-5G
APOSOR471655-5GEA 3480 CZK
APOSOR471655-5G
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798434
CAS číslo: 20714-89-0