Tisk…
4-Chlorotetrahydropyran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471653-10G OR471653-5G
APOSOR471653-10GEA 3840 CZK
APOSOR471653-10G APOSOR471653-5G
4-Chlorotetrahydropyran 98%
4-Chlorotetrahydropyran
Vzorec: C₅H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074911
CAS číslo: 1768-64-5