Tisk…
1-Isochromanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
OR471647-1G OR471647-25G OR471647-5G
APOSOR471647-1GEA 744 CZK
APOSOR471647-1G APOSOR471647-25G APOSOR471647-5G
1-Isochromanone 98%
1-Isochromanone
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00799232
CAS číslo: 4702-34-5