5-Methyl-1-Indanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methyl-1-indanone
OR471644-25G
APOSOR471644-25GEA
3910
CZK
APOSOR471644-25G
5-Methyl-1-Indanone 97%
5-Methyl-1-Indanone
Vzorec:
C₁₀H₁₀O MW: 146,189 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179276 CAS číslo: 4593-38-8 |