Tisk…
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
OR471642-25G
APOSOR471642-25GEA 3190 CZK
APOSOR471642-25G
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO₃
MW: 251,6700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016133
CAS číslo: 205448-66-4