Tisk…
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471639-100G OR471639-25G
APOSOR471639-100GEA 6750 CZK
APOSOR471639-100G APOSOR471639-25G
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
2-Methoxy-5-methylpyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703669
CAS číslo: 13472-56-5