Tisk…
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-2-Bromopropanoic acid
OR471636-10G OR471636-5G OR471636-25G OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA 0 CZK
APOSOR471636-10G APOSOR471636-5G APOSOR471636-25G APOSOR471636-100G
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
MW: 152.98
Bod varu: 203
Bod tání: 25
Hustota: 1.692 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145205
CAS číslo: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8 III