Tisk…
DL-3-Phenyllactic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471633-100G OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA 4070 CZK
APOSOR471633-100G APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065928
CAS číslo: 828-01-3