2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471629-100G
OR471629-25G
OR471629-5G
APOSOR471629-100GEA
3020
CZK
APOSOR471629-100G
APOSOR471629-25G
APOSOR471629-5G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Vzorec:
C₁₅H₁₀ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05738885 CAS číslo: 3842-55-5 |