Tisk…
L-Tyrosine-tert-butyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-Tyr-OtBu
OR471624-25G
APOSOR471624-25GEA 1950 CZK
APOSOR471624-25G
L-Tyrosine-tert-butyl ester 98%
L-Tyrosine-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042644
CAS číslo: 16874-12-7