Monoethyl succinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471619-100G
OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA
4770
CZK
APOSOR471619-100G
APOSOR471619-500G
Monoethyl succinate 97%
Monoethyl succinate
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ Bod varu: 248 °C Bod tání: 8 °C Hustota: 1,141 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053346 CAS číslo: 1070-34-4 |