Tisk…
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR4716-1G OR4716-250MG OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA 2070 CZK
APOSOR4716-1G APOSOR4716-250MG APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, technická kvalita
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,64 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034030
CAS číslo: 4025-75-6
UN: 3261
ADR: 8,II