Tisk…
4-Iodoisatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471590-1G OR471590-5G
APOSOR471590-1GEA 1210 CZK
APOSOR471590-1G APOSOR471590-5G
4-Iodoisatin
4-Iodoisatin
Vzorec: C₈H₄INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427300
CAS číslo: 20780-75-0