Tisk…
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471529-1G OR471529-5G
APOSOR471529-1GEA 7280 CZK
APOSOR471529-1G APOSOR471529-5G
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495892
CAS číslo: 444574-75-8