Tisk…
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471510-1G OR471510-250MG
APOSOR471510-1GEA 7280 CZK
APOSOR471510-1G APOSOR471510-250MG
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₂Cl₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109463
CAS číslo: 938443-20-0