Tisk…
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471508-1G OR471508-5G
APOSOR471508-1GEA 7280 CZK
APOSOR471508-1G APOSOR471508-5G
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₁₅H₂₂ClN₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199258
CAS číslo: 1350918-95-4