Tisk…
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471504-1G OR471504-5G
APOSOR471504-1GEA 3040 CZK
APOSOR471504-1G APOSOR471504-5G
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18642363
CAS číslo: 290353-57-0