Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471493-5G
APOSOR471493-5GEA
6420
CZK
APOSOR471493-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Vzorec:
C₂₅H₁₆Br₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19688472 CAS číslo: 105309-59-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)