Tisk…
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Tosylbenzaldehyde
OR471485-1G OR471485-5G
APOSOR471485-1GEA 8700 CZK
APOSOR471485-1G APOSOR471485-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03998747
CAS číslo: 171503-27-8