Tisk…
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471389-1G OR471389-250MG
APOSOR471389-1GEA 7770 CZK
APOSOR471389-1G APOSOR471389-250MG
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000073
CAS číslo: 955370-07-7