Tisk…
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471387-1G OR471387-250MG
APOSOR471387-1GEA 20900 CZK
APOSOR471387-1G APOSOR471387-250MG
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,639 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706446
CAS číslo: 114935-92-1