Tisk…
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471383-5G OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA 34720 CZK
APOSOR471383-5G APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Vzorec: C₂₅H₁₆N₄O₈
MW: 500.42 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546931
CAS číslo: 60532-62-9