Tisk…
2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
OR4713-5G OR4713-25G OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA 622 CZK
APOSOR4713-5G APOSOR4713-25G APOSOR4713-100G
2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114184
CAS číslo: 55717-45-8