1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
OR471270-5G
OR471270-1G
OR471270-25G
APOSOR471270-5GEA
9100
CZK
APOSOR471270-5G
APOSOR471270-1G
APOSOR471270-25G
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Vzorec:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213839 CAS číslo: 3468-17-5 |