Tisk…
3-Bromo-5-formylpyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR4712-25G
APOSOR4712-25GEA 2320 CZK
APOSOR4712-25G
3-Bromo-5-formylpyridine 97+%
3-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265758
CAS číslo: 113118-81-3