Tisk…
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-bromopyrazole
OR471180-1G OR471180-25G OR471180-5G
APOSOR471180-1GEA 1990 CZK
APOSOR471180-1G APOSOR471180-25G APOSOR471180-5G
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C3H4BrN3
MW: 161.99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199259
CAS číslo: 950739-21-6