Tisk…
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471105-5G OR471105-1G
APOSOR471105-5GEA 22920 CZK
APOSOR471105-5G APOSOR471105-1G
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651712
CAS číslo: 42087-82-1