Tisk…
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471102-1G OR471102-5G
APOSOR471102-1GEA 7840 CZK
APOSOR471102-1G APOSOR471102-5G
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02249880
CAS číslo: 95192-57-7