Tisk…
Methyl-4-aminonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 1580 CZK
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
Methyl-4-aminonicotinate 98%
Methyl-4-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955996
CAS číslo: 16135-36-7