Tisk…
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471068-5G OR471068-1G
APOSOR471068-5GEA 20300 CZK
APOSOR471068-5G APOSOR471068-1G
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₇H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075682
CAS číslo: 5458-06-0