Tisk…
2,4,6-Triiodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4709-25G OR4709-5G OR4709-100G
APOSOR4709-25GEA 3540 CZK
APOSOR4709-25G APOSOR4709-5G APOSOR4709-100G
2,4,6-Triiodophenol
2,4,6-Triiodophenol
Vzorec: C₆H₃I₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002179
CAS číslo: 609-23-4