Tisk…
3-Methyladenine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
OR470734-10MG OR470734-5G
APOSOR470734-10MGEA 622 CZK
APOSOR470734-10MG APOSOR470734-5G
3-Methyladenine
3-Methyladenine
Vzorec: C₆H₇N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010531
CAS číslo: 5142-23-4