Tisk…
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470635-1G OR470635-250MG
APOSOR470635-1GEA 7910 CZK
APOSOR470635-1G APOSOR470635-250MG
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Vzorec: C₃₆H₃₀NO₂P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117688
CAS číslo: 209482-27-9