Tisk…
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 3540 CZK
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041737
CAS číslo: 137-18-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III