3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470472-1G
OR470472-250MG
APOSOR470472-1GEA
15970
CZK
APOSOR470472-1G
APOSOR470472-250MG
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07772909 CAS číslo: 40138-66-7 |