Tisk…
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470434-1G OR470434-5G
APOSOR470434-1GEA 7280 CZK
APOSOR470434-1G APOSOR470434-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12028061
CAS číslo: 14745-84-7