6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Hydroxypyridazine-3-carboxamide
OR470417-1G
OR470417-5G
APOSOR470417-1GEA
8700
CZK
APOSOR470417-1G
APOSOR470417-5G
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Vzorec:
C₅H₅N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11643204 CAS číslo: 60184-73-8 |