Tisk…
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 11310 CZK
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410398
CAS číslo: 887976-22-9