3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470339-5G
OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA
31910
CZK
APOSOR470339-5G
APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412397 CAS číslo: 15360-02-8 |