Tisk…
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 14060 CZK
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410400
CAS číslo: 887976-03-6