Tisk…
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 6980 CZK
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08569890
CAS číslo: 915923-66-9