Tisk…
Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470285-1G OR470285-5G
APOSOR470285-1GEA 5590 CZK
APOSOR470285-1G APOSOR470285-5G
Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate 95%
Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate
Vzorec: C₉H₈ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781194
CAS číslo: 902837-56-3